Tisk…
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Fluoroquinolin-4-yl)hydrazine hydrochloride, 6-Fluoro-4-hydrazino-1-azanaphthalene hydrochloride
PC5461-250MG PC5461-100MG PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA 4370 CZK
APOSPC5461-250MG APOSPC5461-100MG APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₈FN₃·ClH
MW: 213.639 g/mol
Bod tání: >280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684141
CAS číslo: 1172049-64-7