Tisk…
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodotetrafluoroethyl trifluoromethyl ether
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 3310 CZK
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Vzorec: C₃F₇IO
MW: 311.925 g/mol
Bod varu: 47.5 °C
Hustota: 2.086 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155969
CAS číslo: 1561-52-0