2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-DL-Phg(2-CF₃)-OH, 2-[Amino(carboxy)methyl]benzotrifluoride, 2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, Amino[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC5438-1G
PC5438-500MG
PC5438-5G
PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA
622
CZK
APOSPC5438-1G
APOSPC5438-500MG
APOSPC5438-5G
APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02662403 CAS číslo: 240490-00-0 |