Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 10350 CZK
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂
MW: 193,123 g/mol
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276988
CAS číslo: 175276-68-3