Tisk…
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5434-1G PC5434-25G PC5434-5G
APOSPC5434-1GEA 2280 CZK
APOSPC5434-1G APOSPC5434-25G APOSPC5434-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Vzorec: C₅H₅F₇O
Bod varu: 116…117 °C (630 mm Hg)
Hustota: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039292
CAS číslo: 755-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III