Tisk…
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 35710 CZK
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Vzorec: C₄F₈O
Bod varu: –0,8 °C
Bod tání: –85 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465561
CAS číslo: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,