Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 3970 CZK
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₄S
MW: 270,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094293
CAS číslo: 21988-05-6