Tisk…
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC54126-1G PC54126-250MG PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA 2280 CZK
APOSPC54126-1G APOSPC54126-250MG APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845915
CAS číslo: 1060813-07-1