Tisk…
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540099-100G PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA 12400 CZK
APOSPC540099-100G APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Vzorec: C₁₃H₇ClFIO
MW: 360,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22665920
CAS číslo: 915095-86-2