2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540090-100MG
PC540090-1G
PC540090-250MG
APOSPC540090-100MGEA
2860
CZK
APOSPC540090-100MG
APOSPC540090-1G
APOSPC540090-250MG
2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
2-Fluoropropenoic acid butyl ester
Vzorec:
C₇H₁₁FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190087 CAS číslo: 10011-39-9 |