Tisk…
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 3710 CZK
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22414499
CAS číslo: 1211539-82-0