Tisk…
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540072-1G PC540072-100MG PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA 13460 CZK
APOSPC540072-1G APOSPC540072-100MG APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₇ClFNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30533071
CAS číslo: 1411774-27-0
UN: 3265
ADR: 8,III