Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 4700 CZK
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇HF₄IO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28359658
CAS číslo: 110625-15-5