2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540006-1G
PC540006-250MG
APOSPC540006-1GEA
6220
CZK
APOSPC540006-1G
APOSPC540006-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine
Vzorec:
C₇H₇ClFNO MW: 175,588 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD20696563 CAS číslo: 98404-04-7 |