Tisk…
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 4070 CZK
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂O
MW: 206,188 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03414359
CAS číslo: 59089-68-8