Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5374-1G
APOSPC5374-1GEA 1700 CZK
APOSPC5374-1G
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrF₄N
MW: 243,984 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226611
CAS číslo: 1159512-38-5