Tisk…
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 7710 CZK
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32220289
CAS číslo: 1146614-45-0