Tisk…
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 9860 CZK
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Br₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226614
CAS číslo: 1159512-35-2