Tisk…
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53620-1G PC53620-250MG
APOSPC53620-1GEA 9920 CZK
APOSPC53620-1G APOSPC53620-250MG
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025244
CAS číslo: 13772-56-0