Tisk…
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53611-1G PC53611-5G
APOSPC53611-1GEA 4370 CZK
APOSPC53611-1G APOSPC53611-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Vzorec: C₈H₅F₂IO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22490596
CAS číslo: 1640342-92-2