Tisk…
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 7410 CZK
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Vzorec: C₈H₄Cl₂FNO₄
MW: 268.026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12172978
CAS číslo: 1153285-12-1