Tisk…
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53607-1G PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA 16340 CZK
APOSPC53607-1G APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32663533
CAS číslo: 721961-57-5