Tisk…
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53603-1G PC53603-250MG PC53603-5G
APOSPC53603-1GEA 8870 CZK
APOSPC53603-1G APOSPC53603-250MG APOSPC53603-5G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31417685
CAS číslo: 2101195-08-6