Tisk…
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53602-25G PC53602-5G
APOSPC53602-25GEA 12500 CZK
APOSPC53602-25G APOSPC53602-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527567
CAS číslo: 457097-93-7