Tisk…
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 16370 CZK
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406864
CAS číslo: 1214353-49-7