Tisk…
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 2980 CZK
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24134033
CAS číslo: 1503577-74-9