Tisk…
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 10090 CZK
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24133750
CAS číslo: 160132-29-6