Tisk…
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53590-1G PC53590-250MG
APOSPC53590-1GEA 2980 CZK
APOSPC53590-1G APOSPC53590-250MG
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200331
CAS číslo: 1566125-49-2