2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53587-100MG
PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA
3410
CZK
APOSPC53587-100MG
APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec:
C₆H₃ClF₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20492606 CAS číslo: 1206975-33-8 |