Tisk…
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 16140 CZK
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31726336
CAS číslo: 2091157-39-8