Tisk…
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53584-1G PC53584-250MG
APOSPC53584-1GEA 3270 CZK
APOSPC53584-1G APOSPC53584-250MG
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₂O₂
MW: 234,627 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007726
CAS číslo: 130754-19-7