Tisk…
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 10350 CZK
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09870037
CAS číslo: 51422-01-6