1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53579-1G
PC53579-5G
PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA
1240
CZK
APOSPC53579-1G
APOSPC53579-5G
APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Vzorec:
C₆H₂Br₂ClF MW: 288,339 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878108 CAS číslo: 1000577-62-7 |