Tisk…
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 18190 CZK
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃INO
MW: 381.916 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28741480
CAS číslo: 1807261-59-1