Tisk…
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 16340 CZK
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₃INO₃
MW: 411.899 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31710613
CAS číslo: 2366994-47-8