Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 1240 CZK
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrClF₄
MW: 277,441 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033157
CAS číslo: 914225-67-5