Tisk…
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 14880 CZK
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13192651
CAS číslo: 134099-29-9