2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53568-1G
PC53568-250MG
PC53568-5G
APOSPC53568-1GEA
1040
CZK
APOSPC53568-1G
APOSPC53568-250MG
APOSPC53568-5G
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrF₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06808541 CAS číslo: 874831-41-1 |