Tisk…
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 12400 CZK
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30729943
CAS číslo: 2149590-33-8