Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53566-1G
PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA
4770
CZK
APOSPC53566-1G
APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₇BrFNO₂ MW: 248,049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17168715 CAS číslo: 1342446-00-7 |