Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53564-1G PC53564-250MG
APOSPC53564-1GEA 13660 CZK
APOSPC53564-1G APOSPC53564-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30729942
CAS číslo: 2055699-04-0