Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 910 CZK
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18783127
CAS číslo: 2096331-76-7