Tisk…
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53562-1G PC53562-250MG PC53562-5G
APOSPC53562-1GEA 37360 CZK
APOSPC53562-1G APOSPC53562-250MG APOSPC53562-5G
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30729941
CAS číslo: 2149601-44-3