Tisk…
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 24970 CZK
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256527
CAS číslo: 1211523-68-0