Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 24570 CZK
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₄O₄
MW: 251.928 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30729940
CAS číslo: 622383-86-2