Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 44640 CZK
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30537676
CAS číslo: 2149589-77-3
UN: 1760
ADR: 8 III