Tisk…
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 19250 CZK
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15478054
CAS číslo: 1211526-50-9