Tisk…
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 4470 CZK
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396938
CAS číslo: 211943-27-0