Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 11380 CZK
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22196689
CAS číslo: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II