Tisk…
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Cyanomethyl)-5-fluorophenyl)boronic acid
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 15840 CZK
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₇BFNO₂
MW: 178.956 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27935531
CAS číslo: 1460307-63-4